Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders
Click to view available options
Quantità:
25 Pouches of 20
7500
Individual Pack
Imballaggio:
Microseal Pouch
Microseal Pouch, Ecopack
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 7500
Descrizione
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Reduces tendency to flip
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Imballaggio | Microseal Pouch |
| Quantità | Individual Pack |
| Dimensioni (sistema metrico) | 37 x 180 mm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Product Type | Spreader |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |