Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
Codice prodotto. 30280693 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
20 scatole
30 scatole
Codice prodotto. 30280693
Marca: Sampling Systems 8098A25S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These lightweight, disposable containers are specifically designed to accurately measure and transfer substances such as powders and liquids, without risk of contamination.
  • Made from high quality food grade PS
  • Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
  • Sterile and non-sterile options available
  • Available from stock
  • Fast delivery worldwide
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.85 oz.
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Boat
Sterilità Sterile
Tipo Weighing Boat