Learn More
Lenz Laborglasintrumente Weighing Bottles with NS Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
70 mL
80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- With interchangeable NS stopper
- With inscription label, with fused-in size (mm) and capacity (ml)
- Available in tall or low form
- Stopper: DURAN™, bottle made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |