Learn More
Cole Parmer™ Weighing Dishes with Pour Spout, White, 500/Pk
Codice prodotto. 15446053 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15446053
Marca: Cole Parmer™ 0101808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for weighing static-affected materials.
  • Disposable.
  • Translucent polystyrene flexes easily for weighing, dispensing, or pouring liquids or solids.
  • Unique design facilitates non-slip handling and pouring.
  • Biologically inert; resistant to most dilute acids, aqueous solutions, and alcohol bases.
  • Flat bottoms resist tipping.
  • Three convenient sizes for any sampling or weighing applications.
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Boat
Tipo Weighing Dish
Include Pour spout
Quantità 500/Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.25 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 cm