Learn More
Cole Parmer™ Weighing Dishes with Pour Spout, White, 500/Pk
Codice prodotto. p-7161087 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15426053
Marca: Cole Parmer™ 0101807
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for weighing static-affected materials.
  • Disposable.
  • Translucent polystyrene flexes easily for weighing, dispensing, or pouring liquids or solids.
  • Unique design facilitates non-slip handling and pouring.
  • Biologically inert; resistant to most dilute acids, aqueous solutions, and alcohol bases.
  • Flat bottoms resist tipping.
  • Three convenient sizes for any sampling or weighing applications.
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Boat
Tipo Weighing Dish
Include Pour spout
Quantità 500/Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.125 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Profondità (sistema metrico) 1.27 cm