Learn More
Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets
Codice prodotto. 15619504 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Codice prodotto. 15619504
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides a barrier between the scale and the product being weighed. Fisherbrand™ Weighing Paper Sheets have a tare weight of only 45g/m2.
  • Paper sheets for general weighing applications
  • Sheet dimensions: 100mm x 100mm
  • Paper weight 45g/m²
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sample support with analytical balances
Dimensioni (L x P) 100 x 100mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Carta
Quantità 250/PK
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Carta per pesata
Forma Square