Learn More
Fisherbrand™ Weighing Papers
Codice prodotto. 15630951 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15630951
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
  • Strong enough to support dense material
  • 500 per pack
  • Disposable
  • 76.2 x 76.2mm
Specifica
Dimensioni (L x P) 76.2 x 76.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Quantità 500/Pk.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Carta per pesata
Forma Square