Learn More
Heathrow Scientific Weighing Papers, White
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.2 cm
15.2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Descrizione | Weighing Papers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Materiale | Carta |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Product Type | Weighing Paper |
| Forma | Square |