Learn More
Brady™ Weight Ring
Codice prodotto. 11741935
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
63 cm Cone
89 cm Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11741935
Marca: Brady™ 077208
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Specifica
Product Type Weight Ring
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Da utilizzare con (apparecchiatura) 89 cm Cone
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 254 mm