Learn More
Welch™ Gemini™ Dry Vacuum Pump: Model 2050
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
Schuko
Requisiti elettrici:
230 V 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
AC/DC adapter, car adapter
Ideal for organic filtration/degassing applications using aqueous solutions, select solvents, and moderate pH acids and bases. High-performance wetted components will not corrode. Use in lab or field.
- Lightweight, compact and portable
- Oil-free
- Chemically resistant wetted parts (PARA heads and Viton™ diaphragms, tubing and valves)
Fixed vacuum
Applications:
Filtration, aspiration, degassing, and desiccation.
Order Info
DC car adapter is included for field use (Part No. 1431B).
Specifica
Specifica
| Cavalli motore | 0.005 hp |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 7 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 3.2 kg |
| Include | AC/DC adapter |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz |
| Modello | 2050 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Peso (sistema imperiale) | 5.3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 2.3 kg |
| Portata | 8.5 L/min. |
| Vedi altri risultati |