Learn More
Welch™ Pompa del vuoto a pistoni per impieghi standard WOB-L™: Modello 2546
Codice prodotto. p-4903065 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Portata:
1.6 cfm a 60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11708741
Marca: Welch™ U2546C02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Includes convenient gauge read cut, pressure adjustment valve, protective separator jar, North america and Euro (Schuko) plug
For non-chemical applications
Il pistone oscillante produce una resistenza dell'aria durante la corsa ascendente, che espande il sigillo in Teflon sul pistone stesso e aumenta l'efficacia dell'azione di ondeggiamento.
  • Pompa a secco senza olio azionata da pistone WOB-L
  • Filettatura NPT aspirazione/scarico: 1/4
Modello 2546
  • Capacità in aria libera: CFM (l/min.) a 60 Hz: 1.6 (45)
  • Pressione finale: 60 torr (80 mbar)
  • Pressione massima: 100 psig
  • Vuoto massimo in Hg: 27.6
  • Motore: 0.25 hp (190w)
  • Per pompare vapori di soluzioni acquose, compresi tamponi, ma non per vapori o gas organici, acidi o basici
  • Unità a 50 Hz fornite con Marcatura CE
Filtrazione a vuoto, forno a vuoto, camera a depressione/basso vuoto; essiccazione; aspirazione; automazione; coltura cellulare; scatola a guanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 27.6 in. Hg
Cavalli motore 0.25 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 17 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 7.7 kg
Include Comoda scala di lettura della misura, valvola di regolazione della pressione, vaschetta di separazione protettiva, spina Euro (Schuko)
Certificazione/Conformità CE
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Modello 2546
Peso (sistema imperiale) 13.8 lb.
Peso (sistema metrico) 6.3 kg
Portata 1.6 cfm a 60 Hz
Da utilizzare con Filtrazione sotto vuoto, forno sotto vuoto, camera a depressione/basso vuoto, essiccazione, aspirazione, automazione, coltura cellulare
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 10 pollici
Overall Height (Metric) 22.9 cm
Overall Length (English) 8.1 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 25.4 cm
Overall Width (English) 8.8 in.
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Applicazioni Non Chemical
Maximum Pressure 80 mbar
Tensione 230 V