Learn More
Cole-Parmer™ Werther PC3/50/37 Ultra-Quiet Oilless Air Compressor
Codice prodotto. 15804158 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Portata:
7.39 CFM, 207 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15804158
Marca: Cole-Parmer™ 0706765
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Werther PC3/50/37 Ultra-Quiet Oilless Air Compressor Tanks are coated with powder-based paint to resist harsh environments and make them corrosion-resistant. Pressure switch operates between 90 and 120 psi.
  • Ultra-quiet operation as low as 30 dB(A)
  • Provide dry, clean air
  • Comes with a storage tank for instant high-pressure, pulse-free air
Specifica
Cavalli motore 2 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 154 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 70 kg
Amperaggio 10 amp
Dimensioni (L x P x A) 63.5 x 55.8 x 73.66 cm (25 x 22 x 29 in.)
Descrizione Ultra-Quiet Oilless Air Compressor
Materiale 314 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Aluminum
Livello di rumorosità 78 dB
Temperatura (sistema imperiale) max 150°F
Temperatura (sistema metrico) max 66°C
Portata 7.39 CFM, 207 L/min.
Frequenza 60 Hz
Tipo di pompa Vacuum System
Maximum Pressure 101 psi
Tensione 220 V