Learn More
West Nile Virus Envelope Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
732.00€
Specifica
| Antigene | West Nile Virus Envelope |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | mFluor Violet 610 SE |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18701783
|
Novus Biologicals
NBP2-41056MFV610 |
0.1 mL |
732.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISASpecifica
| West Nile Virus Envelope | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| IgG | |
| Peptide affinity purified |
| ELISA | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| Rabbit | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at the N terminus of the West Nile virus envelope protein. The immunogen is located within amino acids 350 - 400 of West Nile Virus Envelope Protein. Amino Acid Squence: CPTMGEAHNEKRADPA | |
| Primary |