missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ West Nile Virus Envelope (lineage 1, strain NY99) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA581859

Codice prodotto. 16398824

  • 580.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for WNV West Nile Virus (WNV) (lineage 1, strain NY99) E/Envelope.

West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins which play a major role for WNV entry into target cells. The viral core protein is thought to contribute to the WNV-associated inflammation via apoptosis induced though the caspase-9 pathway as delivery of core gene delivery into the striatum of mouse brain and skeletal muscle resulted in cell death and inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

West Nile Virus Envelope (lineage 1, strain NY99)
Polyclonal
Unconjugated
West Nile envelope; West Nile Virus; WNV envelope
Recombinant WNV West Nile Virus (WNV) (lineage 1, strain NY99) E/Envelope Protein.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 6
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato