Learn More
IBA Lifesciences WET FRED Set
Codice prodotto. 15583067 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL Gravity Flow Columns
5 to 10 mL Gravity Flow Columns
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 15583067
Marca: IBA Lifesciences 20911001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The WET FRED Set is an application aid for large volumes of lysates or culture supernatants
  • WET FRED enables the application of large cell culture supernatant or lysate volumes to a gravity flow column in a simple way
  • Based on the siphon principle, it connects the gravity flow column with the bottle containing culture supernatant, lysate, or buffer that are to be applied
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 mL Gravity Flow Columns
Quantità 1 Set
Da utilizzare con (applicazione) Eases Protein Purification
Tipo Protein Purification Aid
Esclusivamente per scopi di ricerca.