Learn More
IBA Lifesciences WET FRED Set
Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL Gravity Flow Columns
5 to 10 mL Gravity Flow Columns
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- WET FRED enables the application of large cell culture supernatant or lysate volumes to a gravity flow column in a simple way
- Based on the siphon principle, it connects the gravity flow column with the bottle containing culture supernatant, lysate, or buffer that are to be applied
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 to 10 mL Gravity Flow Columns |
| Quantità | 1 Set |
| Da utilizzare con (applicazione) | Eases Protein Purification |
| Tipo | Protein Purification Aid |
Esclusivamente per scopi di ricerca.