Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes
Codice prodotto. 10406671
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
190 m x 32 cm
40 x 32 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 420
Codice prodotto. 10406671
Marca: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1017100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes for all your wet wiping sanitary needs. They are a clean and economical alternative for a wide range of applications.
  • Solvent-resistant and washable
  • 100% Polypropylene fabric, blue
  • Featured on a roller or stack
  • Robust and lint-free
Specifica
Product Type Wet Wipes
Lunghezza (sistema metrico) 42 cm
Larghezza (sistema metrico) 40 cm
Materiale Polypropylene
Assorbanza High
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 40 x 32 cm
Da utilizzare con (applicazione) For numerous applications
Quantità confezione 36 Cartons