Learn More
Cytiva Whatman™ 1.2μm Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes
Codice prodotto. 11325034
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11325034
Marca: Cytiva 10400821
Cytiva Whatman 1.2um Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes, Diameter Filter: 47mm, Pore Size: 0.2um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione del poro 1.2 μm
Diametro (sistema metrico) 100 mm
compliance-icons
Avvertenza
  • ||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose