Learn More
Cytiva Whatman™ 1.2μm Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Cytiva Whatman 1.2um Pore Size (ME 28) Mixed Cellulose Ester Membranes, Diameter Filter: 47mm, Pore Size: 0.2um
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 1.2 μm |
| Tipo di membrana | Plain |
| Tipo | Filtration Membrane Disc |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose