Learn More
Cytiva Whatman™ 13mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Codice prodotto. 11348954
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.015 μm
0.1 μm
0.2 μm
0.4 μm
0.8 μm
1.0 μm
3 μm
5μ m
8 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11348954
Marca: Cytiva 110413
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In pellicola di policarbonato Track-Etched di elevata qualità per la massima precisione nella dimensione dei pori. Le membrane idrofiliche Whatman™ in policarbonato offrono una combinazione di portata elevata, ottima resistenza chimica e termica ed elevata definizione dei pori che le rendono adatte per analisi di microscopia, citologia, parassitologia, oltre che per alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 13mm Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Policarbonato Nuclepore
Dimensione del poro 5μ m
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana Track Etched
Quantità Confezione da 100
Diametro (sistema metrico) 13 mm