Learn More
Cytiva Membrane Track-Etched in policarbonato Nuclepore™, 19 mm
Codice prodotto. p-4817231
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.03 μm
0.05 μm
0.1μ m
0.2 μm
0.4μ m
0.8 μm
1.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11399004
Marca: Cytiva 800307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In pellicola di policarbonato di alta qualità e Track-Edged per una grande precisione della dimensione dei pori. Le membrane idrofile Whatman™ in policarbonato combinano portata elevata e resistenza chimica e termica con pori molto definiti, rendendole adatte per la microscopia, la citologia, la parassitologia e alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 19mm Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.03 μm
Portata High
Idrofobicità Hydrophilic
Diametro (sistema metrico) 19 mm