Learn More
Cytiva Carta per separazioni di fase monouso 1PS
Codice prodotto. 11310664
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
70 mm
90 mm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
240 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11310664
Marca: Cytiva 2200070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Filtro idrofobico in grado di sostituire l'imbuto separatore in alcune applicazioni. La carta per separazioni di fase monouso Whatman™ 1PS è impregnata di silicone solido per consentire il passaggio di solventi trattenendo contemporaneamente la fase acquosa.
Creates a hydrophobic filter that can replace separatory funnel in some applications. Whatman™ 1PS Disposable Phase Separating Paper is impregnated with stable silicone to allow solvent phases to pass through while retaining aqueous phases.
Passes organic solvent phases lighter or heavier than water but retains water phase.
  • Hydrophobic
  • Use folded in conical funnel
  • Disposable
  • Eliminates need for washing and drying separatory funnels, cross-contamination
Order Info
In cerchi con diametro da 7 a 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Fibra di vetro/silicone
Da utilizzare con (applicazione) Separazione di fasi liquide
N. per confezione Confezione da 100
Tipo Carta per separazioni
Diameter (English) Inside 2.75 in.
Diameter (Metric) Inside 70 mm