Learn More
Cytiva Carta per separazioni di fase monouso 1PS
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
70 mm
90 mm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
240 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Creates a hydrophobic filter that can replace separatory funnel in some applications. Whatman™ 1PS Disposable Phase Separating Paper is impregnated with stable silicone to allow solvent phases to pass through while retaining aqueous phases.
Passes organic solvent phases lighter or heavier than water but retains water phase.
- Hydrophobic
- Use folded in conical funnel
- Disposable
- Eliminates need for washing and drying separatory funnels, cross-contamination
Order Info
In cerchi con diametro da 7 a 24 cm.
Specifica
Specifica
| Materiale | Fibra di vetro/silicone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separazione di fasi liquide |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| Tipo | Carta per separazioni |
| Volume (sistema imperiale) | 4.56 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 135 ml |
| Diameter (English) Inside | 7.28 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 18.5 cm |