Learn More
Cytiva Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Codice prodotto. 11318964
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.015 μm
0.03 μm
0.05 μm
0.08 μm
0.1 μm
0.2 μm
0.4 μm
0.6 μm
0.8 μm
1.0 μm
3 μm
5μ m
8 μm
10 μm
12 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11318964
Marca: Cytiva 110601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In pellicola di policarbonato di alta qualità e Track-Edged per una grande precisione della dimensione dei pori. Le membrane idrofile Whatman™ in policarbonato combinano portata elevata e resistenza chimica e termica con pori molto definiti, rendendole adatte per la microscopia, la citologia, la parassitologia e alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale Nucleopore Polycarbonate
Dimensione del poro 0.015 μm
Portata High
Da utilizzare con (applicazione) Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
Idrofobicità Hydrophilic
Tipo di membrana Track Etched
Tipo Filtration Membrane Disc
Diametro (sistema metrico) 25 mm