Learn More
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Codice prodotto. 11338904
Click to view available options
Formato:
1000 Sheets
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 25
Codice prodotto. 11338904
Marca: Cytiva 3031681
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
  • Typical thickness: 0.50mm
  • Typical linear flowrate: 225mm/30 min.
  • Soft surface
  • Principal application in electrophoresis of large molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 31 ET Chr cellulose chromatography roll is an extremely fast 0.50 mm paper for electrophoresis of large molecules.
Dimensioni (L x P) 15 cm x 100 m (5.9 in. x 328.0 ft.)
Spessore pellicola 0.5 mm
Finitura Soft
Da utilizzare con (applicazione) Electrophoresis of Large Molecules
Formato Roll
Grado Grade 31 ET Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 328 ft.
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Portata 225 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m