Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Codice prodotto. 11300744
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
100 m
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11300744
Marca: Cytiva 3030700
Prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi ed espressamente testata per le tecniche cromatografiche. La carta per cromatografia Whatman™ Grade 3MM Chr garantisce capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche.
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
Dimensioni (L x P) 23 cm x 100 m (9.05 in. x 328.0 ft.)
Spessore pellicola 0.34 mm
Finitura Liscio
Da utilizzare con (applicazione) Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting
Formato Rotolo
Grado 3 MM Chr
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 9.05 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Portata 130/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m