Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi ed espressamente testata per le tecniche cromatografiche. La carta per cromatografia Whatman™ Grade 3MM Chr garantisce capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche.
Marca:  Cytiva 3030-704
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11310744
  • 491.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
Specifica
Specifica
27 cm x 100 m (10.62 in. x 328.0 ft.)
0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
0.34 mm
27 cm
Cellulosa
130/30 mm/min.
10.62 in.
Rullo
Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting
3 MM Chr
Liscio
100 m