Learn More
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Ideal for routine and/or repetitive chromatography with relatively low solute loadings
38.45€ - 310.00€
Specifica
Descrizione | Grade 4 Chr cellulose chromatography roll is a 0.21 mm paper for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. |
---|---|
Portata | 180 mm/30 min. |
Spessore pellicola | 0.21 mm |
Finitura | Smooth |
Da utilizzare con (applicazione) | For Routine and/or Repetitive Chromatography with Relatively Low Solute Loadings |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11340734
|
Cytiva
3004-917 |
Sheet | 46 cm | 57 cm |
310.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11398934
|
Cytiva
3004-614 |
Roll | 100 m | 2 cm |
38.45€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
- Typical thickness: 0.21mm
- Typical linear flowrate: 180mm/30 min.
- Smooth surface
- Recommended where speed is important and very high resolution is not required
Specifica
Grade 4 Chr cellulose chromatography roll is a 0.21 mm paper for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. | |
0.21 mm | |
For Routine and/or Repetitive Chromatography with Relatively Low Solute Loadings | |
Cellulose |
180 mm/30 min. | |
Smooth | |
Grade 4 Chr |