Learn More
Cytiva Membrane Track-Etched in policarbonato Nuclepore™, 47 mm
In pellicola di policarbonato di alta qualità e Track-Edged per una grande precisione della dimensione dei pori. Le membrane idrofile Whatman™ in policarbonato combinano portata elevata e resistenza chimica e termica con pori molto definiti, rendendole adatte per la microscopia, la citologia, la parassitologia e alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
Marca:  Cytiva 111106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 11342895
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 47mm Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Specifica
Membrane Filter
0.2 μm
Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
Track Etched
47 mm
PCTE (Polycarbonate Track-Etched)
High
Hydrophilic
Filtration Membrane Disc