Learn More
Cytiva Membrane Track-Etched in policarbonato Nuclepore™, 47 mm
In pellicola di policarbonato di alta qualità e Track-Edged per una grande precisione della dimensione dei pori. Le membrane idrofile Whatman™ in policarbonato combinano portata elevata e resistenza chimica e termica con pori molto definiti, rendendole adatte per la microscopia, la citologia, la parassitologia e alcune analisi dell'aria e oceanografiche.
99.15€ - 371.00€
Specifica
Materiale | Nucleopore Polycarbonate |
---|---|
Portata | High |
Da utilizzare con (applicazione) | Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Diametro (sistema metrico) | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11378974
|
Cytiva
111101 |
0.015 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11332895
|
Cytiva
111103 |
0.05 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11388974
|
Cytiva
111104 |
0.08 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11398974
|
Cytiva
111105 |
0.1 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11342895
|
Cytiva
111106 |
0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11352895
|
Cytiva
111107 |
0.4 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11308984
|
Cytiva
111108 |
0.6 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11362895
|
Cytiva
111109 |
0.8 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11372895
|
Cytiva
111110 |
1.0 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11382895
|
Cytiva
111111 |
2μ m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11392895
|
Cytiva
111112 |
3μ m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11302905
|
Cytiva
111113 |
5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11328984
|
Cytiva
111114 |
8 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11312905
|
Cytiva
111115 |
10 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11318984
|
Cytiva
111116 |
12 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 47mm Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Dimensioni dei pori nettamente definite nella gamma dei submicron, per misurare i difetti di forma delle particelle e catturare quelle estremamente piccole.- Track-etched per dimensioni dei pori nettamente definite e un'elevata densità
- Trattate con PVP per renderle idrofile
- Basso contenuto di estraibili, minimo rischio di contaminazione dei campioni
- Elevata resistenza chimica e buona stabilità termica per un'ampia gamma di tipi di campioni
- Tare basse e contenuto di ceneri ridotto e costante
- Superficie piatta e liscia per un'alta visibilità delle particelle
Specifica
Nucleopore Polycarbonate | |
Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology | |
47 mm |
High | |
Hydrophilic |