Learn More
Cytiva Carta per analisi acidi/alcali
Click to view available options
Indicatore di colore:
Litmus Red
Rosso litmus
Tornasole blu
Formato:
Reel
Strip
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Assumes a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Acid/alkali Test Papers are impregnated with a mixture of pH indicators.
- Litmus Blue turns red in acid
- Litmus Red turns blue in base, at pH 5 to 8
- Congo Red ph range: 6.8 to 8.3
Order Info
20 fogli per blocco. Blocchi 10 x 10 per confezione.
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Rosso litmus |
| Intervallo di pH | Da 5 a 8 |
| Formato | Strip |
| Quantità | 10 blocchetti di 20 strisce |
| Tipo | Carta per analisi acido-base |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |