Learn More
Cytiva Carta per analisi acidi/alcali
Assume un colore specifico per campionare il pH a contatto con un campione. Le carte per analisi acidi/alcali Whatman™ sono impregnate di una miscela di indicatori pH.
Marca: Cytiva 2600-601
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Descrizione
Assumes a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Acid/alkali Test Papers are impregnated with a mixture of pH indicators.
- Litmus Blue turns red in acid
- Litmus Red turns blue in base, at pH 5 to 8
- Congo Red ph range: 6.8 to 8.3
Specifica
Tornasole blu | |
Strip | |
Carta per analisi acido-base | |
10 mm |
42498 | |
10 blocchetti di 20 strisce | |
60 mm |