Learn More
Cytiva Carta per analisi acidi/alcali
Codice prodotto. p-194521
Click to view available options
Indicatore di colore:
Litmus Red
Rosso litmus
Tornasole blu
Formato:
Reel
Strip
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11894463
Marca: Cytiva 2600601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Assume un colore specifico per campionare il pH a contatto con un campione. Le carte per analisi acidi/alcali Whatman™ sono impregnate di una miscela di indicatori pH.
Assumes a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Acid/alkali Test Papers are impregnated with a mixture of pH indicators.
  • Litmus Blue turns red in acid
  • Litmus Red turns blue in base, at pH 5 to 8
  • Congo Red ph range: 6.8 to 8.3
Order Info
20 fogli per blocco. Blocchi 10 x 10 per confezione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indicatore di colore Tornasole blu
Intervallo di pH 42498
Formato Strip
Quantità 10 blocchetti di 20 strisce
Tipo Carta per analisi acido-base
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 10 mm