Learn More
Cytiva Whatman™ AS 600 Series Multiple Vacuum Filtration Apparatus
Codice prodotto. 11373165
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Include:
Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold
Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold, rapid closure clamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11373165
Marca: Cytiva 10444850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
AS610/3 Multiple Vacuum Filtration Apparatus, six-place vacuum filtration system, stainless steel 500 ml, 47/50 mm, support screen, with rapid closure clamp
AS 600 Series
The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C. Suitable only for vacuum operation. If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Include Stainless Steel support screen filter, 6 place manifold, rapid closure clamp
Serie AS600/5 Series
Tipo Vacuum Filtration System
Volume (sistema metrico) 100 mL