Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Codice prodotto. 11320604
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
2.5 cm
35 mm
42.5 mm
4.7 cm
55 mm
7 cm
9 cm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11320604
Marca: Cytiva 1823150
Funziona come prefiltro quando viene utilizzato con filtri in microfibra GF/B. I prefiltri Whatman™ senza leganti, in microfibra di vetro, grado GF/D, forniscono un'efficace protezione a membrana, in particolare durante il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Thick and offer high loading capacity
  • Function as a prefilter when used with GF/B.
  • Fits most filter holders
  • Nominal particle retention of 2.7μm
  • Fast filtration speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 121 g/m2
Descrizione GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders.
Formato Disc
Materiale Vetro borosilicato
Particle Retention 2.7 μm
Portata 2.6 s/100mL/in2
Da utilizzare con (applicazione) Highly suitable for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is involved.Because of the low resistance it is recommended for fluid flow and high particle loading capacity.
Grado Grade GF/D
Quantità 25Pack
Forma Circle
Temperatura (sistema imperiale) max 932°F
Temperatura (sistema metrico) max 500 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.02 in.
Spessore (sistema metrico) 675 μm
Tipo Prefilter
Portata flusso d'acqua 681 mL/min
Diametro (sistema imperiale) 5.9 in.
Diametro (sistema metrico) 150 mm
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.