Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 10265591
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 10265591
Marca: Cytiva 70000004
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 100 ml/12 s
Grado WCA
Idrofobicità Hydrophilic
Tipo di membrana ST 69
N. per confezione Confezione da 100
Diametro (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm