Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Specifica
Specifica
| Materiale | Acetato di cellulosa |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 12 sec./100 ml/12.5 cm2 |
| Idrofobicità | Idrofilo |
| Tipo di membrana | OE 67 |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |