Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 11359024
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 11359024
Marca: Cytiva 10404044
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 12 sec./100 ml/12.5 cm2
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana OE 67
N. per confezione Confezione da 50
Diametro (sistema metrico) 85 mm