Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 11399014
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Tipo di membrana Sterilità unitSize
11399014 0.45 μm 110 mm OE 67 Non-sterile pezzi 50
11385344 0.8 μm 47 mm ST 68 Non-sterile pezzi 100
11313425 1.2 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11329024 0.45 μm 25 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11309024 0.45 μm 13 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11349024 0.45 μm 50 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11319024 0.45 μm 142 mm OE 67 Non-sterile pezzi 25
11359024 0.45 μm 85 mm OE 67 Non-sterile pezzi 50
11335354 0.2 μm 47 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11345354 0.2 μm 50 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11355354 0.2 μm 110 mm OE 66 Non-sterile pezzi 50
11375354 0.2 μm 293 mm OE 66 Non-sterile pezzi 25
11385354 0.2 μm 47 mm OE 66 Sterile pezzi 100
11344814 0.45 μm 25 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11364814 0.2 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
10265591 0.45 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11325354 0.2 μm 25 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11339024 0.45 μm 47 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11365354 0.2 μm 142 mm OE 66 Non-sterile pezzi 25
11395354 0.2 μm - OE 66 Non-sterile pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11399014 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10404026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 12 sec./100 ml/12.5 cm2
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana OE 67
N. per confezione Confezione da 50
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.