Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Ester Membranes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Sterile options available for critical applications
- Excellent contrast for easier particle detection
- Nontoxic grids that do not inhibit bacterial growth
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate/cellulose
- Higher dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- No surfactants to contaminate samples
- Uniform microporous structure of membrane for high flow
Specifica
Specifica
| Colore | Black/White Grid |
| Formato | Disc |
| Materiale | Cellulose Ester |
| Dimensione del poro | 0.6 μm |
| Grado | ME26/31 |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose