Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2.5 cm
2.8 cm
3.3 cm
3.3 cm
4.1 cm
7.5 cm
8 cm
Lunghezza (sistema metrico):
6 cm
8 cm
10 cm
10 cm
12.3 cm
25 cm
Spessore della parete:
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
3 mm
Grado:
603
603T
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Ensures optimal fit with its wide range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus. Whatman™ Cellulose Extraction Thimbles are constructed of high-quality cellulose for excellent mechanical strength and retention.
- For all automated extraction apparatus
- High-quality cellulose material
- Dimensions matched exactly to thimble holders
Order Info
Quando si calcolano i diametri esterni, si deve considerare un gioco extra per lo spessore delle pareti
Specifica
Specifica
| Descrizione | 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes. |
| Diameter (English) Inside | 1.10 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 2.8 cm |
| Materiale | Cellulosa |
| Spessore della parete | 1.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido |
| Grado | 603 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per apparecchiature di estrazione automatizzata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Vedi altri risultati |