Learn More
QIAGEN Sacchetto essiccante FTA™
Codice prodotto. 10111442
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10111442
Marca: QIAGEN WB100003
Edge
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni di DNA senza contaminazioni.
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Pacchetti disidratanti (1 g) con indicatore per garantire che le carte FTA rimangano asciutte durante il trasporto o la conservazione. Un cambiamento di colore dal blu al rosa indica l'assorbimento di umidità.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta, conservazione, trattamento e spedizione di carte da filtro FTA™ e FTA™ Elute
Product Type Tampone essiccante
Quantità 1 g