Learn More
QIAGEN Carte da filtro FTA™
Codice prodotto. 11938117
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 100
Confezione da 25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11938117
Marca: QIAGEN WB120401
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. 4 aree campione per scheda.
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. 4 sample areas per card.
Tecnologia FTA Elute per una comoda eluizione a base acquosa degli acidi nucleici. QIAcard FTA Elute Micro formato con area 4 spot (volume spot 12-40 μL) per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine ​​e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Content And Storage Temperatura ambiente
Descrizione Collect, process, transport and store colored biological samples, such as blood samples with Non-Indicating FTA Elute Micro Cards.
Tipo di campione Blood
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta, trasporto, conservazione e isolamento di acidi nucleici
N. di campioni 4
Product Type FTA Elute Micro Card
Quantità Confezione da 25
Forma di sale Chaotropic
Volume del campione 40 μL
Durata del test 15 to 30 min
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .