Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Mini
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Mini with 2 sample areas per card.
QIAcard Le schede FTA con indicazione includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples with Indicating FTA Micro Cards. |
| Tipo di campione | Buccal Cells, Saliva |
| Da utilizzare con (applicazione) | Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification,Molecular biology |
| N. di campioni | 2 |
| Product Type | Indicating FTA Mini Card |
| Quantità | 100 Pk. |
| Volume del campione | 125 μL |