Learn More
QIAGEN Reagente per la purificazione FTA™
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
QIAcard FTA Wash Buffer viene utilizzato per purificare gli acidi nucleici conservati su schede FTA.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Carte da filtro FTA, per carte FTA e dispositivo EasiCollect |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione rapida di DNA proveniente da sangue, cellule, tessuto, lieviti, batteri |
| Quantità | 500 ml |