Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade HGF61
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Provides strength, efficiency, reliability and consistency of data quality in continuous air monitoring
- Meets regulatory requirements for continuous air particulate sampling globally
- Suitable for PM1, PM2.5, PM10 and TSP sampling and for beta-attenuation method
- Provides excellent consistency of data quality in air sampling
- Effective in both humid and dry environments
- Compatable with most continuous air sampling devices
- Retains 99.99% of air particulate at 0.3 μm
Specifica
Specifica
| Peso base | 54 g/m2 |
| Materiale | Glass Microfiber with Binder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Continuous Air Monitoring in High Humidity Environments |
| Grado | Grade HGF61 |
| N. per confezione | 1 Reel |
| Spessore (sistema metrico) | 285 μm |
| Tipo | Continuous Air Monitor Tape |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- FILTER GLASS CIRCLE
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.