Learn More
Cytiva Whatman™ GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Click to view available options
Materiale (membrana):
Glass Fiber
PTFE
Tipo di filtro:
Sieve Filter
Vacuum Filter
Area di filtraggio:
12.5 cm2
3.1 cm2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Vacuum Filtration Manifold
- Funnel Volume: 250 mL
- Filter Format: 47/50 mm
- Filter Area: 12.5 cm2
- Filter Diameter: 80 mm (filter), 40 mm (prefilter)
- Height (Metric): 225/450 mm (8.9 in./17.7 in.)(without/with Erlenmeyer flask)
- Material: Borosilicate glass (upper and lower manifold, flask), glass D2 (frit), stainless steel/PTFE (sieve), PTFE/silicone (seals), aluminum/stainless steel (clamp), silicone (cap)
- Usable with various membrane filters.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Glass frit filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45) |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Vacuum Filter |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Volume del campione | 250 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 12.5 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration and biological analysis |
| Vedi altri risultati |