Learn More
Cytiva Whatman™ GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Codice prodotto. 11394934
Click to view available options
Materiale (membrana):
Glass Fiber
PTFE
Tipo di filtro:
Sieve Filter
Vacuum Filter
Area di filtraggio:
12.5 cm2
3.1 cm2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11394934
Marca: Cytiva 10442100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Usable with various membrane filters.
  • Product Type: Vacuum Filtration Manifold
  • Funnel Volume: 250 mL
  • Filter Format: 47/50 mm
  • Filter Area: 12.5 cm2
  • Filter Diameter: 80 mm (filter), 40 mm (prefilter)
  • Height (Metric): 225/450 mm (8.9 in./17.7 in.)(without/with Erlenmeyer flask)
  • Material: Borosilicate glass (upper and lower manifold, flask), glass D2 (frit), stainless steel/PTFE (sieve), PTFE/silicone (seals), aluminum/stainless steel (clamp), silicone (cap)
  • Usable with various membrane filters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Stainless steel screen filter with rubber stopper connection
Monouso Reusable
Tipo di filtro Sieve Filter
Materiale Vetro borosilicato
Materiale (membrana) PTFE
Volume del campione 250 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 12.5 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Proteinaceous sample filtration
Include Sieve Filter
Modello GV 050/1
Quantità 1 Ea.
Tipo Vacuum Filtration Manifold
Altezza (sistema imperiale) 8.9 in., 17.7 in.
Altezza (sistema metrico) 225 mm, 450 mm
Diametro filtro (sistema metrico) 80 mm