Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 1 Qualitative Filter Paper
Codice prodotto. 11390394
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
470 x 1000mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11390394 470 x 1000mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11390394 Fornitore Cytiva N. del fornitore 1001734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides medium retention and flow rate. Whatman™ Grade 1 Qualitative Filter Paper is frequently used in clarifying liquids, soil analysis and seed testing procedures.
  • Particle Retention: >11μm
  • Porosity: medium
  • Filtration speed†: ASTM™, 40 sec.; Herzberg, 150 sec.
  • Surface: smooth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Roll
Materiale Cellulosa
Dimensione del poro 11 μm
Velocità di filtraggio 150 sec.
Portata Medium
Grado 1
Porosità Medium
Quantità 1 Ea.
Spessore (sistema metrico) 180 μm
Dimensioni (L x P) 470 x 1000mm
Lunghezza (sistema metrico) 470 mm
Larghezza (sistema metrico) 1000 mm