Learn More
Cytiva Cartine per pesata Kjeldahl
Codice prodotto. p-4376278
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10499001
Marca: Cytiva 10347890
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In carta pergamina. Le cartine per pesata Whatman™ Grado 2122 garantiscono un ottimo trasferimento quantitativo dalla carta. La superficie lucente conferma il trasferimento completo.
Constructed of Pergamyne paper. Whatman™ Grade 2122 Weighing Papers provide excellent quantitative transfer from paper. Shiny surface confirms complete transfer.
Allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
  • Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
  • Shiny pergamyne paper provides visual determination that entire sample has been removed.
  • Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m2) for safe and secure sample transport.
  • No glue or additives (residue-free).
Contains a high level of nitrogen and should not be used in Kjeldahl analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Materiale Carta
Forma Square
Tipo Carta per pesata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bilancia
Spessore 0.03 mm
Dimensioni (L x P) 5.9 x 5.9 pollici (150 x 150 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 40 g/m2